Stampa…
Calcio cloruro, anidro ≥93.0%, granular ≤7.0 mm, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
C1016-100G C1016-2.5KG C1016-500G
C1016-100GEA 37.35 EUR
C1016-100G C1016-2.5KG C1016-500G
Calcio cloruro, anidro ≥93.0%, granular ≤7.0 mm, Fluka™
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
Punto di ebollizione: 1,900 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: 765 °C
Densità: 2,150 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010903
CAS Number: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Visualizza i codici
Form granular
Assay Min. 93.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Granulation complying