Stampa…
Calcio cloruro, anidro ≥95%, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Attenzione
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
0070.1000EA 64.8 EUR
0070.1000 0070.5000
Calcio cloruro, anidro ≥95%, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
Peso molecolare: 110.98 g/mol
Punto di ebollizione: 1600
Punto di fusione: 772
Densità: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010903
CAS Number: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Visualizza i codici
Assay min. 95 %