Barium bromate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 13967-90-3
Molecular Formula: BaBr2O6
Formula Weight: 393.16
Odour: Odourless
UN No.: 2719
MDL No.: MFCD00014177
Formula:
BaBr₂O₆ Densità: 3,99 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014177 CAS Number: 13967-90-3 EINECS: 237-750-5 UN: 2719 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,00994 |