Stampa…
Strontium bromide, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Ampuled under argon
35717.03 35717.06
35717.03EA 86.6 EUR
35717.03 35717.06
Strontium bromide, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Strontium bromide
Purity: 99.995% CAS No.: 10476-81-0 Molecular Formula: BrSr2 Formula Weight: 247.44 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 4.216 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 643° Merck Reference: 14,8837 MDL No.: MFCD00049548
Formula: Br₂Sr
Peso molecolare: 247,43 g/mol
Punto di ebollizione: 2146 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 643 °C
Densità: 4,216
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049548
CAS Number: 10476-81-0
EINECS: 233-969-5
Merck Index: 14,8837