Stampa…
Strontium bromide, anidro ≥99% (metals basis excluding Ba) (max. 0.1% Ba)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
16791.18 16791.30
16791.18EA 203 EUR
16791.18 16791.30
Strontium bromide, anidro ≥99% (metals basis excluding Ba) (max. 0.1% Ba)
Strontium bromide
Purity: 99% CAS No.: 10476-81-0 Molecular Formula: Br2Sr Formula Weight: 247.44 Physical Form: Granular Density: 4.216 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 643° Merck Reference: 14,8837 MDL No.: MFCD00049548
Formula: Br₂Sr
Peso molecolare: 247,43 g/mol
Punto di ebollizione: 2146 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 643 °C
Densità: 4,216
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049548
CAS Number: 10476-81-0
EINECS: 233-969-5
Merck Index: 14,8837