Calcium bromide, ultra dry ≥99.978% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Ampuled under argon
Purity: 99.978%
CAS No.: 7789-41-5
Molecular Formula: Br2Ca
Formula Weight: 199.90
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.353
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 806-812°
Merck Reference: 14,1654
MDL No.: MFCD00010902
Formula:
Br₂Ca Punto di ebollizione: 806…812 °C Punto di fusione: 730 °C Densità: 3,353 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010902 CAS Number: 7789-41-5 EINECS: 232-164-6 Merck Index: 14,1654 |