Stampa…
Barium bromide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Ampuled under argon
35678.03 35678.06
35678.03EA 82.7 EUR
35678.03 35678.06
Barium bromide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Barium bromide
Purity: 99.998% CAS No.: 10553-31-8 Molecular Formula: BaBr2 Formula Weight: 297.14 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 4.781 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 850° Merck Reference: 14,968 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00003444
Formula: BaBr₂
Peso molecolare: 297.14 g/mol
Punto di ebollizione: 1835
Punto di fusione: 850 °C
Densità: 4.781
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003444
CAS Number: 10553-31-8
EINECS: 234-140-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,968