Barium bromide, anidro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 10553-31-8
Molecular Formula: BaBr2
Formula Weight: 297.14
Physical Form: Powder
Density: 4.781
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 850°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,968
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003444
Formula:
BaBr₂ Punto di ebollizione: 1835 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 850 °C Densità: 4,781 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003444 CAS Number: 10553-31-8 EINECS: 234-140-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,968 |