Stampa…
Barium bromide, anidro 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
315380500 315382500
ACRO315380500EA 76.2 EUR
ACRO315380500 ACRO315382500
Barium bromide, anidro 99%, puro
Barium bromide
Formula: BaBr₂
Peso molecolare: 297.14 g/mol
Punto di ebollizione: 1835 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 850 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003444
CAS Number: 10553-31-8
EINECS: 234-140-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,00995
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %