Stampa…
Calcium hexaboride ≥99.5%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
41722.06 41722.14 41722.22
41722.06EA 65.1 EUR
41722.06 41722.14 41722.22
Calcium hexaboride ≥99.5%
Calcium hexaboride
Purity: 99.5% CAS No.: 12007-99-7 Molecular Formula: CaB6 Formula Weight: 104.95 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 2.30 Melting Point: 2235° MDL No.: MFCD00148904
Formula: B₆Ca
Peso molecolare: 104,94 g/mol
Punto di fusione: 2235 °C
Densità: 2,30
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148904
CAS Number: 12007-99-7
EINECS: 234-525-3