Stampa…
Calcium hexaboride ≥95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
41721.18 41721.30 41721.A1
41721.18EA 46.9 EUR
41721.18 41721.30 41721.A1
Calcium hexaboride ≥95%
Calcium hexaboride
Purity: 95+% CAS No.: 12007-99-7 Molecular Formula: CaB6 Formula Weight: 104.95 Physical Form: -20 Mesh Powder Density: 2.30 Melting Point: 2235° MDL No.: MFCD00148904
Formula: B₆Ca
Peso molecolare: 104,94 g/mol
Punto di fusione: 2235 °C
Densità: 2,30
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148904
CAS Number: 12007-99-7
EINECS: 234-525-3