Calcium hexaboride ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99+%
CAS No.: 12007-99-7
Molecular Formula: CaB6
Formula Weight: 104.95
Physical Form: -20 Mesh Powder
Density: 2.30
Melting Point: 2235°
MDL No.: MFCD00148904
Formula:
B₆Ca Punto di fusione: 2235 °C Densità: 2,30 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00148904 CAS Number: 12007-99-7 EINECS: 234-525-3 |