Stampa…
Ammonio bifluoro 95%, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Ammonio bifluoruro
224820-2.5KG 224820-500G
224820-2.5KGEA 359.3 EUR
224820-2.5KG 224820-500G
Ammonio bifluoro 95%, per analisi
Bifluoruro d'ammonio
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: NH₄HF₂
Peso molecolare: 57,04 g/mol
Punto di fusione: 126 °C (Sublimation point 1,013 hPa)
Densità: 1,500 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012018
CAS Number: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498
Visualizza i codici
Identity (IR) complying
Assay of NH₄HF₂ 94.0 - 106.0 %