Stampa…
Ammonio bifluoro ≥97%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
21253.290EA 81.3 EUR
21253.290 21253.368
Ammonio bifluoro ≥97%, TECHNICAL
Bifluoruro d'ammonio
Formula: NH₄HF₂
Punto di fusione: 127 °C
Densità: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012018
CAS Number: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498
Visualizza i codici
Assay Min. 97 %