Stampa…
Ammonio bifluoro 95% remainder mainly ammonium fluoride
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ammonio bifluoruro
L17237.22 L17237.36 L17237.0E L17237.C4
L17237.22EA 28.6 EUR
L17237.22 L17237.36 L17237.0E L17237.C4
Ammonio bifluoro 95% remainder mainly ammonium fluoride
Bifluoruro d'ammonio
Purity: 95% CAS No.: 1341-49-7 Molecular Formula: H5F2N Formula Weight: 57.04 Odour: Ammonia-like pH: 2-3 Melting Point: 120-122° Boiling Point: 238° dec. Merck Reference: 14,498 UN No.: 1727 MDL No.: MFCD00012018
Formula: NH₄HF₂
Peso molecolare: 57,04 g/mol
Punto di ebollizione: 238 °C (dec.)
Punto di fusione: 120…122 °C
Densità: 1,500
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012018
CAS Number: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 14,498