Ammonio bifluoro ≥95%, tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 1341-49-7
Molecular Formula: (NH4)HF2
Formula Weight: 57.04
Physical Form: Flake
Density: 1.500
pH: 2-3
Melting Point: 120-122°
Boiling Point: 238°
Merck Reference: 14,498
UN No.: 1727
MDL No.: MFCD00012018
Formula:
NH₄HF₂ Punto di ebollizione: 238 °C Punto di fusione: 120…122 °C Densità: 1,500 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012018 CAS Number: 1341-49-7 EINECS: 215-676-4 UN: 1727 ADR: 8,II Merck Index: 14,498 |