Stampa…
Ammonio bifluoro 95%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ammonio bifluoruro
208820010 208820050 208822500
ACRO208820010EA 148 EUR
ACRO208820010 ACRO208820050 ACRO208822500
Ammonio bifluoro 95%, extra puro
Bifluoruro d'ammonio
Formula: NH₄HF₂
Peso molecolare: 57,04 g/mol
Punto di fusione: 125 °C
Densità: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012018
CAS Number: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498
Visualizza i codici
Appearance White Flakes or scales
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥94 %
Sulfite (SO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤2000 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤200 ppm
Impurity ≤5 % (Ammonium fluoride (NH4F))