Lithium wolframate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99% min
CAS No.: 13568-45-1
Molecular Formula: Li2WO4
Formula Weight: 261.73
Physical Form: Powder
Density: 3.71
Melting Point: 742°
MDL No.: MFCD00016185
Formula:
Li₂O₄W Punto di fusione: 742 °C Densità: 3,71 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016185 CAS Number: 13568-45-1 EINECS: 236-978-2 |