Stampa…
Potassio idrogeno solfato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
27011.237EA 49.1 EUR
27011.237 27011.294 27011.460
Potassio idrogeno solfato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Potassio idrogeno solfato
Formula: KHSO₄
Punto di fusione: 214 °C
Densità: 2,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011404
CAS Number: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695
Visualizza i codici
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
Al (Aluminium) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm