Stampa…
Potassio idrogeno solfato, EMSURE® Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04885.0500 1.04885.2500 1.04885.9025
1.04885.0500EA 120 EUR
1.04885.0500 1.04885.2500 1.04885.9025
Potassio idrogeno solfato, EMSURE® Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Potassio idrogeno solfato
Formula: KHSO₄
Punto di fusione: 214 °C
Densità: 2,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011404
CAS Number: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695
Visualizza i codici
Solubility 490 g/l (20 °C) (development of heat)
Melting Point 195 °C (decomposition)
Molar Mass 136.17 g/mol
Bulk Density 1140 kg/m3
Density 2.24 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material