Stampa…
Potassio idrogeno solfato ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Idrogenosolfato di potassio, Potassio bisolfato
A12428.0C A12428.0E A12428.22 A12428.36
A12428.0CEA 425 EUR
A12428.0C A12428.0E A12428.22 A12428.36
Potassio idrogeno solfato ≥97%
Potassio idrogeno solfato
Purity: 97% CAS No.: 7646-93-7 Molecular Formula: HKO4S Formula Weight: 136.17 Odour: Odourless Melting Point: 195-197° dec. UN No.: 2509 MDL No.: MFCD00011404
Formula: KHSO₄
Peso molecolare: 136,17 g/mol
Punto di fusione: 195…197 °C (dec.)
Densità: 2,240
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011404
CAS Number: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 14,7613