Potassio idrogeno solfato mixture of potassium pyrosulphate, K2S2O7, and potassium bisulphate, KHSO4 ACS, fuso
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Idrogenosolfato di potassio, Potassio bisolfato
Formula Weight: 136.17
Physical Form: Fused Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 214°
UN No.: 2509
MDL No.: MFCD00066385
Formula:
KHSO₄ Punto di fusione: 214 °C Densità: 2,32 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011404 CAS Number: 7646-93-7 EINECS: 231-594-1 UN: 2509 ADR: 8,II Merck Index: 13,07695 |