Potassio idrogeno solfato 98.5% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Idrogenosolfato di potassio, Potassio bisolfato
Formula:
KHSO₄ Punto di fusione: 214 °C Densità: 2,32 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011404 CAS Number: 7646-93-7 EINECS: 231-594-1 UN: 2509 ADR: 8,II Merck Index: 13,07695 |
Appearance | White Adhering crystals |
Titration with NaOH | 98.0 to 102.0 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤20 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |