Rubidium sulphate ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 7488-54-2
Molecular Formula: Rb2SO4
Formula Weight: 267.00
Physical Form: Crystalline
Density: 3.613
Refractive Index: 1.513
Odour: Odourless
Melting Point: 1050°
MDL No.: MFCD00011190
Formula:
O₄Rb₂S Peso molecolare: 267 g/mol Punto di ebollizione: 1708 Punto di fusione: 1050 °C Densità: 3.613 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011190 CAS Number: 7488-54-2 EINECS: 231-301-7 |