Potassio solfato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Formula:
K₂SO₄ Punto di ebollizione: 1698 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1069 °C Densità: 2,66 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011388 CAS Number: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 13,07759 |
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 20 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |