Stampa…
Potassio solfato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05153.0500 1.05153.1000 1.05153.5000 1.05153.9025
1.05153.0500EA 57.4 EUR
1.05153.0500 1.05153.1000 1.05153.5000 1.05153.9025
Potassio solfato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Potassio solfato
Formula: K₂SO₄
Peso molecolare: 174,26 g/mol
Punto di ebollizione: 1698 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1069 °C
Densità: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011388
CAS Number: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Visualizza i codici
Solubility 111 g/l (20 °C)
Melting Point 1069 °C
Molar Mass 174.26 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 1689 °C (1013 hPa)
Density 2.66 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)