Potassio solfato, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
K₂SO₄ Punto di ebollizione: 1698 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1069 °C Densità: 2,66 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011388 CAS Number: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 13,07759 |
Solubility | 111 g/l (20 °C) |
Melting Point | 1069 °C |
Molar Mass | 174.26 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point | 1689 °C (1013 hPa) |
Density | 2.66 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |