Stampa…
Potassio solfato, in polvere, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, E515 adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.05151.9029 1.05151.1000
1.05151.9029EA 0 EUR
1.05151.9029 1.05151.1000
Potassio solfato, in polvere, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, E515 adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Potassio solfato
Formula: K₂SO₄
Punto di ebollizione: 1698 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1069 °C
Densità: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011388
CAS Number: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759