Stampa…
Potassio solfato 99.0-101.0% (alkalimetric, calculated on anhydrous substance), EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, extra puro adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.05150.1000 1.05150.9029
1.05150.1000EA 1400 EUR
1.05150.1000 1.05150.9029
Potassio solfato 99.0-101.0% (alkalimetric, calculated on anhydrous substance), EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, extra puro adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Potassio solfato
Formula: K₂SO₄
Peso molecolare: 174.26 g/mol
Punto di ebollizione: 1698
Punto di fusione: 1069
Densità: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011388
CAS Number: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759