Stampa…
Potassio solfato ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
A13975.0B A13975.0I
A13975.0BEA 48 EUR
A13975.0B A13975.0I
Potassio solfato ≥99%
Potassio solfato
Purity: 99% CAS No.: 7778-80-5 Molecular Formula: K2SO4 Formula Weight: 174.27 Odour: Odourless Melting Point: 1069° Boiling Point: 1689° Merck Reference: 14,7674 MDL No.: MFCD00011388
Formula: K₂SO₄
Peso molecolare: 174,26 g/mol
Punto di ebollizione: 1689 °C
Punto di fusione: 1069 °C
Densità: 2,662
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011388
CAS Number: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 14,7674