Potassio solfato ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.99%
CAS No.: 7778-80-5
Molecular Formula: K2SO4
Formula Weight: 174.27
Physical Form: Powder
Density: 2.662
Melting Point: 1069°
Boiling Point: 1689°
Merck Reference: 14,7674
MDL No.: MFCD00011388
Formula:
K₂SO₄ Punto di ebollizione: 1689 °C Punto di fusione: 1069 °C Densità: 2,662 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011388 CAS Number: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 14,7674 |