Potassio solfato 99+% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
K₂SO₄ Punto di ebollizione: 1689 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 1067 °C Densità: 2,66 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011388 CAS Number: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 13,07759 |
Appearance | White Crystals |
Solubility | (10 g in 150 ml water) Clear colorless |
pH | 5.5 to 8.5 (5 % in water) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.002 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.1 % |