Potassio solfato, anidro 99+%, in polvere per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
207775000
207770050
ACRO207775000EA
33.5
EUR
ACRO207775000
ACRO207770050
Potassio solfato, anidro 99+%, in polvere per analisi
Potassio solfato
Formula:
K₂SO₄ Punto di ebollizione: 1689 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 1067 °C Densità: 2,66 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011388 CAS Number: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 13,07759 |
Appearance | White Powder or crystals |
pH | 5.5 to 8 (5 % at 20°C) |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤20 ppm |
Sodium (Na) | ≤200 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Total nitrogen (as N) | ≤0.0005 % |