Potassio solfato, anidro 99+%, granular per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
205945000
205940025
ACRO205945000EA
31.2
EUR
ACRO205945000
ACRO205940025
Potassio solfato, anidro 99+%, granular per analisi
Potassio solfato
Formula:
K₂SO₄ Peso molecolare: 174,26 g/mol Punto di ebollizione: 1689 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 1067 °C Densità: 2,66 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011388 CAS Number: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 13,07759 |
Appearance | White Granular powder |
pH | 5.5 to 8.5 (5 % at 25°C) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Sodium (Na) | ≤200 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Nitrogen compounds (as N) | ≤5 ppm |