Stampa…
Cesio solfato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A16767.14 A16767.22 A16767.36
A16767.14EA 34.8 EUR
A16767.14 A16767.22 A16767.36
Cesio solfato ≥99%
Cesio solfato
Purity: 99% CAS No.: 10294-54-9 Molecular Formula: Cs2SO4 Formula Weight: 361.87 Odour: Odourless Melting Point: 1010° MDL No.: MFCD00010959
Formula: Cs₂O₄S
Punto di ebollizione: 1627 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1010 °C
Densità: 4,24
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010959
CAS Number: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 14,2016