Stampa…
Cesio solfato 99,99 Metals basis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
14559.14 14559.22
14559.14EA 78.3 EUR
14559.14 14559.22
Cesio solfato 99,99 Metals basis
Cesio solfato
Purity: 99.99% CAS No.: 10294-54-9 Molecular Formula: Cs2SO4 Formula Weight: 361.87 Physical Form: -60 Mesh Powder Density: 4.243 Melting Point: 1010° Merck Reference: 14,2016 MDL No.: MFCD00010959
Formula: Cs₂O₄S
Peso molecolare: 361.87 g/mol
Punto di ebollizione: 1627
Punto di fusione: 1010
Densità: 4.243
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010959
CAS Number: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 14,2016