Cesio solfato ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 10294-54-9
Molecular Formula: Cs2SO4
Formula Weight: 361.87
Physical Form: -20 Mesh Powder
Density: 4.243
Melting Point: 1010°
Solubility: Very soluble in water. Slightly soluble in alcohol, acetone, pyridine
Merck Reference: 14,2016
MDL No.: MFCD00010959
Formula:
Cs₂O₄S Punto di ebollizione: 1627 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1010 °C Densità: 4,243 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010959 CAS Number: 10294-54-9 EINECS: 233-662-6 Merck Index: 14,2016 |