Stampa…
Cesio solfato 99+%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
218700250 218701000 218700100 218702500
ACRO218700250EA 35.9 EUR
ACRO218700250 ACRO218701000 ACRO218700100 ACRO218702500
Cesio solfato 99+%, puro
Cesio solfato
Formula: Cs₂O₄S
Punto di ebollizione: 1900 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 1005 °C
Densità: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010959
CAS Number: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 13,02025
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %