Stampa…
Sodio solfito, anidro ≥98% ACS
Fornitore: VWR Chemicals
0628-1KGEA 190 EUR
0628-1KG 0628-2.5KG 0628-500G
Sodio solfito, anidro ≥98% ACS
Sodio solfito
Formula: Na₂SO₃
Punto di fusione: 500 °C
Densità: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003503
CAS Number: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757
Visualizza i codici
Chloride <0.02%
Free acid test pass
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Purity ≥98%
Titrable free base ≤0.03 meq/g