Stampa…
Potassio tiocianato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
27035.230EA 56.7 EUR
27035.230 27035.460
Potassio tiocianato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Potassio tiocianato
Formula: KSCN
Punto di ebollizione: 500 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 175 °C
Densità: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011413
CAS Number: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Visualizza i codici
Assay Min. 99.0 %
pH (25°C; 5 %) 5.3 - 8.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubilità in acqua Max. 30 ppm
Sostanze riducenti iodio (come I) Max. 0,025 %
Cl (Cloruro) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonio) Max. 20 ppm
S (Solfuro) Max. 10 ppm
SO4 (Solfato) Max. 20 ppm
Cu (Rame) Max. 2 ppm
Fe (Ferro) Max. 1 ppm
Na (Sodio) Max. 50 ppm
Pb (Piombo) Max. 2 ppm
Conforme a ACS Conforme
Conforme a Reag. Ph.Eur. Conforme
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test