Potassio tiocianato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
27033.290EA
59.9
EUR
27033.290
27033.368
Potassio tiocianato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Potassio tiocianato
Formula:
KSCN Punto di ebollizione: 500 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 175 °C Densità: 1,61 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011413 CAS Number: 333-20-0 EINECS: 206-370-1 Merck Index: 12,07866 |
Assay | Min. 98 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.05 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.05 % |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |