Potassio tiocianato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
KSCN Punto di ebollizione: 500 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 175 °C Densità: 1,61 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011413 CAS Number: 333-20-0 EINECS: 206-370-1 Merck Index: 12,07866 |
Solubility | 208 g/l (20 °C) |
Melting Point | 175 °C |
Molar Mass | 97.18 g/mol |
Bulk Density | 750 - 1000 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Density | 1.89 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.3 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |