Stampa…
Potassio tiocianato, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05124.1000 1.05124.9050
1.05124.1000EA 82.3 EUR
1.05124.1000 1.05124.9050
Potassio tiocianato, Supelco®
Potassio tiocianato
Formula: KSCN
Punto di ebollizione: 500 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 175 °C
Densità: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011413
CAS Number: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866