Stampa…
Potassio tiocianato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13731.0E A13731.36
A13731.0EEA 208 EUR
A13731.0E A13731.36
Potassio tiocianato ≥98%
Potassio tiocianato
Purity: 98% CAS No.: 333-20-0 Molecular Formula: KSCN Formula Weight: 97.18 Odour: Odourless pH: 5.3-8.5 Melting Point: 172-175° Boiling Point: 500° dec. Beilstein Reference: 3594799 Merck Reference: 14,7691 MDL No.: MFCD00011413
Formula: KSCN
Punto di ebollizione: 500 °C (dec.)
Punto di fusione: 172…175 °C
Densità: 1,89
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011413
CAS Number: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 14,7691