Potassio tiocianato 99% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
424230050
424235000
424230025
ACRO424230050EA
32.1
EUR
ACRO424230050
ACRO424235000
ACRO424230025
Potassio tiocianato 99% ACS
Potassio tiocianato
Formula:
KSCN Punto di ebollizione: 500 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 170…179 °C Densità: 1,886 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011413 CAS Number: 333-20-0 EINECS: 206-370-1 Merck Index: 12,07866 |
Appearance | Colorless to white Crystals |
Titration Argentimetric | ≥98.5 % |
pH | 5.3 to 8.7 (5% soln. at 25°C) |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.003 % |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter in water | ≤0.005 % |
Iodine consuming subst. | Passes test |