Potassio tiocianato 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
377431000
377435000
377430025
ACRO377431000EA
31.8
EUR
ACRO377431000
ACRO377435000
ACRO377430025
Potassio tiocianato 98%, puro
Potassio tiocianato
Formula:
KSCN Punto di ebollizione: 500 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 170…179 °C Densità: 1,886 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011413 CAS Number: 333-20-0 EINECS: 206-370-1 Merck Index: 12,07866 |
Appearance | Colorless to white Crystalline powder or crystals |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |