Potassio perossidisolfato ≥99.0% ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Pericolo
|
216224-100G
216224-500G
216224-50KG
216224-100GEA
60.38
EUR
216224-100G
216224-500G
HONC216224-50KG
Potassio perossidisolfato ≥99.0% ACS, Fluka™
Potassio perossidisolfato
Formula:
K₂S₂O₈ Punto di fusione: 100 °C Densità: 2,477 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011386 CAS Number: 7727-21-1 EINECS: 231-781-8 UN: 1492 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,07741 |
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chlorine compounds (Cl) | Max. 10 ppm |
Vapor Density | 9.3 (vs air) |