Potassio perossidisolfato ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Formula:
K₂S₂O₈ Punto di fusione: 100 °C Densità: 2,477 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011386 CAS Number: 7727-21-1 EINECS: 231-781-8 UN: 1492 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,07741 |
Assay | Min. 98.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
Fe (Ferro) | Max. 10 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 2 ppm |
Conforme a Reag. Ph.Eur. | Conforme |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |