Stampa…
Potassio perossidisolfato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: Perossodisolfato di dipotassio, Potassio persolfato
0239.1000EA 92.91 EUR
0239.1000 0239.5000
Potassio perossidisolfato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Potassio perossidisolfato
Formula: K₂S₂O₈
Peso molecolare: 270,32 g/mol
Punto di fusione: 100 °C
Densità: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011386
CAS Number: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741
Visualizza i codici
Assay min. 99.0 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 5 ppm
Manganese (Mn) max. 2 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Nitrogen Compounds (as N) max. 0.05 %