Stampa…
Potassio perossidisolfato ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A15310.0E A15310.36
A15310.0EEA 187 EUR
A15310.0E A15310.36
Potassio perossidisolfato ≥97%
Potassio perossidisolfato
Purity: 97% CAS No.: 7727-21-1 Molecular Formula: K2O8S2 Formula Weight: 270.33 Odour: Odourless Melting Point: 100° dec. UN No.: 1492 MDL No.: MFCD00011386
Formula: K₂S₂O₈
Punto di fusione: 100 °C (dec.)
Densità: 2,477
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011386
CAS Number: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,7656